Learn More
Praseodymium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (REO)
Codice prodotto. p-7052609
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15439105
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37815.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10361-79-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-79-2
Numero MDL MFCD00011176
Sinonimo acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Specifica
Punti di ebollizione 1700°C
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) chloride
Punto di fusione 786°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare PrCl3
Peso formulazione 247.27
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.02 g/mL