Learn More
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051519
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11384118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041418.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For vacuum deposition
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-46-1
Formula molecolare F3Pr
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00016287
InChI Key BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) fluoride
Punto di fusione 1395°C
Nota nome Anhydrous
Colore Green
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Peso formulazione 197.9
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.2 g/mL