Learn More
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049269
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11316918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013658.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-46-1
Formula molecolare F3Pr
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00016287
InChI Key BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) fluoride
Punto di fusione 1395°C
Nota nome Anhydrous
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Peso formulazione 197.9
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.2 g/mL