Learn More
Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11358218
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11358218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039432.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 47814-20-0
Formula molecolare C15H3F18O6Pr
Molecular Weight (g/mol) 762.06
Numero MDL MFCD00058835
InChI Key SKKOUYOCVZQSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo praseodymium 3+ ion 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxo-2-penten-2-olate; praseodymium 3+, 1,1,1,5,5,5-hexakis fluoranyl-4-oxidanylidene-pent-2-en-2-olate; praseodymium 3+
PubChem CID 53395444
SMILES [Pr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
IUPAC Name 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;praseodymium(3+)
Peso formulazione 762.06