Learn More
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11346298
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11346298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011240.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate is used in electrical components, optical glasses and photo-optical materials. Also find use as catalysts and laboratory reagent. In addition, it is used in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide. It is a precursor for the electrodeposition of praseodymium oxide for electrochemical applications. It is a starting material for the preparation of ceramic pigments, metal-organic frameworks and mixed conductors. It finds utility in the synthesis of other praseodymium compounds and complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15878-77-0
Formula molecolare H12N3O15Pr
Molecular Weight (g/mol) 435.01
Numero MDL MFCD00149826
InChI Key LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
IUPAC Name praseodymium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 435.01 (326.92 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, REacton
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate