Learn More
Praseodymium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051150
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11450291
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040569.NC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13498-07-2
Formula molecolare Cl3O12Pr
Molecular Weight (g/mol) 439.246
Numero MDL MFCD00243288
InChI Key OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
PubChem CID 13783608
IUPAC Name praseodymium(3+);triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) perchlorate
Forma fisica Liquid
Quantità 10 g
Numero UN UN3211
Peso formulazione 439.26
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.