Learn More
Praseodymium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 98.5% (metals basis excluding Ta)
Codice prodotto. 11333838
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
10mm
25mm
50mm
Codice prodotto. 11333838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040295.HF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate | CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-10-0
Formula molecolare Pr
Molecular Weight (g/mol) 140.91
Numero MDL MFCD00011174
InChI Key PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC Name praseodymium
SMILES [Pr]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium
Colore Silver
Forma fisica Cast Rod
Quantità 10 mm
Intervallo percentuale saggio 99.10%
Odore Odorless
Aspetto Silver colored rod
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis