Learn More
Prasugrel hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097884
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16451766
Marca: Medchem Express HY15284A
MedChemExpress Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Specifica
Materiale o nome chimico Prasugrel hydrochloride
CAS 389574-19-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H21ClFNO3S
Quantità 500 mg
Sinonimo PCR 4099 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (101.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 409.9
Peso formulazione 409.9
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.