Learn More
PRDM10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PRDM10 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.24 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16802465
|
Proteintech
23827-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16892455
|
Proteintech
23827-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.Specifica
| PRDM10 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q3UTQ7, Q9NQV6 | |
| 382066, 56980 | |
| PRDM10 Fusion Protein Ag20605 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PRDM10 |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1231, PFM7, PR domain containing 10, PRDM10, TRIS, Tristanin | |
| Prdm10 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |