Learn More
Abnova™ PRDM16/CEN1p FISH Probe
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. |
| Descrizione | DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe |
| Formato | Tube |
| Da utilizzare con (applicazione) | FISH-Ce |
| ID gene (immissione) | 63976 |
| Include | DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe |
| Quantità | 100 μL |
| Forma | Liquid |