Learn More
PRDM4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PRDM4 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852184
|
Proteintech
13792-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842184
|
Proteintech
13792-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a transcription factor of the PR-domain protein family. It contains a PR-domain and multiple zinc finger motifs. Transcription factors of the PR-domain family are known to be involved in cell differentiation and tumorigenesis. An elevated expression level of this gene has been observed in PC12 cells treated with nerve growth factor, beta polypeptide (NGF). This gene is located in a chromosomal region that is thought to contain tumor suppressor genes.Specifica
| PRDM4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q80V63, Q9QZP2, Q9UKN5 | |
| 11108, 170820, 72843 | |
| PRDM4 Fusion Protein Ag4580 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PRDM4 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PFM1, PR domain containing 4, PR domain containing protein 4, PRDM4 | |
| Prdm4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |