Learn More
Brannan Termometro digitale pre-calibrato per frigorifero o congelatore
Codice prodotto. 17866905
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to 70°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17866905
Marca: Brannan TC008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro digitale per frigorifero o congelatore. Completo di certificato pre-calibrato impostato su due punti fissi.
  • Termometro ad alta precisione fornito con certificato di calibrazione tracciabile
  • Punti di calibrazione 0°C e 35°C
  • Visualizza contemporaneamente la temperatura del frigorifero o del congelatore e la temperatura ambiente
  • I suoni di allarme e i LED lampeggiano se la temperatura del frigorifero o del congelatore non rientra nelle zone sicure
  • Intervallo di temperatura da -50 a +70 °C & F
  • 1 m con ventosa
  • Tampone adesivo per il fissaggio all'apparecchio
  • Dispositivo magnetico sul retro del termometro
Specifica
Punti di calibrazione 0°C and 35°C
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni display 58 x 12 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Temperature reading
Altezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Altezza (sistema metrico) 2.6 cm
Include External cable, battery and instructions
Lunghezza (sistema metrico) 5.31 in.
Materiale Plastic
Tempo di misurazione 10 seconds
Modello 22/400/3
Tipo di sonda 1 m cable with suction cup
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0.16 lb.
Peso (sistema metrico) 75 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -50°C to 70°C
Calibrated 2 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fridge or Freezer
Autonomia della batteria 1 Year
Tipo di batteria AAA
Accuracy ±1°C between 0/40°C otherwise ±2°C
Suddivisione 0.1
Immersion Length 1.5 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 2 cm