Learn More
Brannan Termometro a sonda pieghevole precalibrato
Codice prodotto. 17806905
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to 250°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17806905
Marca: Brannan TC002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro ad alta precisione pre-calibrato in due punti di temperatura fissi. Fornito con certificato di taratura tracciabile.
  • Sonda pieghevole per un uso comodo e una facile conservazione
  • La sonda in acciaio inossidabile si regola da 0 ° a 180 °
  • Protezione IP65
  • Fornito con un certificato di calibrazione tracciabile a 2 punti
  • Punti di calibrazione 0°C e 90°C
  • Intervallo di temperatura da -50 a +250 °C / F
  • Tempo di rilevamento della temperatura di un secondo
  • Cinturino da polso, batteria e istruzioni incluse
Specifica
Punti di calibrazione 0°C to 90°C
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni display 15 x 32 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Testing the temp of solid or liquid
Altezza (sistema imperiale) 1.77 in.
Altezza (sistema metrico) 4.5 cm
Include Battery and instructions
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Materiale Plastic
Tempo di misurazione 1 second
Modello 31/175/0
Tipo di sonda Stainless Steel
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0.136 lb.
Peso (sistema metrico) 62 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.70 in.
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 482°F
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to 482°F
Temperature Range (Metric) -50°C to 250°C
Calibrated 2 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soil or Liquid
Autonomia della batteria 1 Year
Tipo di batteria LR44
Accuracy at -50/-21 ±4°C, -20/-1 ±1.5°C, 0/100°C ±1°C
Suddivisione 0.1
Immersion Length 30 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 1.8 cm
Protezione IP IP65