Learn More
Brannan Termometro di prova digitale portatile precalibrato
Codice prodotto. 17846905
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to 200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17846905
Marca: Brannan TC003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro elettronico con robusta sonda in acciaio inox. Completo di certificato pre-calibrato impostato su due punti fissi.
  • Termometro ad alta precisione fornito con certificato di calibrazione tracciabile
  • Punti di calibrazione 0°C e 90°C
  • Sonda in acciaio inossidabile con cavo da 1,5 m
  • Funzione di conservazione dei dati
  • Memoria di temperatura minima massima
  • Intervallo di temperatura da -50 a + 200 °C & F
  • Supporto e magnete
  • Batteria e istruzioni incluse
Specifica
Punti di calibrazione 0°C and 90°C
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni display 16 x 36 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Testing the temperature of solid or liquid
Altezza (sistema imperiale) 3.81 in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Include External probe, battery and instructions
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 1.5 m
Lunghezza (sistema metrico) 2.56 in.
Materiale Plastic
Tempo di misurazione 1 second
Modello 38/650/0
Tipo di sonda Stainless Steel
Risoluzione 0.1 between 19.9/199°C&F otherwise 1°C&F
Peso (sistema imperiale) 0.30 lb.
Peso (sistema metrico) 137 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to 392°F
Temperature Range (Metric) -50°C to 200°C
Calibrated 2 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soil or Liquid
Autonomia della batteria 1 Year
Tipo di batteria AAA
Accuracy at -50/100°C ±2°C, above 100°C ±3°C
Suddivisione 0.1
Immersion Length 25 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 2 cm
Protezione IP IP65