Learn More
Brannan Termometro a sonda pieghevole in acciaio inox precalibrato
Product Code. 17896895
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to 200°C
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 17896895
Brand: Brannan TC010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Termometro a sonda pieghevole in acciaio inossidabile. Completo di certificato pre-calibrato impostato su due punti fissi.
  • Termometro ad alta precisione fornito con certificato di calibrazione tracciabile
  • Punti di calibrazione ∙0°C e 90°C
  • Sonda pieghevole per un uso comodo e una facile conservazione
  • La sonda in acciaio inossidabile si regola da 0° a 180°
  • Intervallo di temperatura da -20 a +200°C&F
  • Adatto per una varietà di usi, tra cui HVAC, laboratorio e gestione dell'energia
Specifications
Punti di calibrazione 0°C and 90°C
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni display 16 x 38 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Testing the temp of solid or liquid
Altezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Altezza (sistema metrico) 4.1 cm
Include Battery and instructions
Lunghezza (sistema metrico) 6.10 in.
Materiale Stainless Steel
Modello 31/176/0
Tipo di sonda Stainless Steel
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0.24 lb.
Peso (sistema metrico) 110 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.59 in.
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) -4°F
Min. Temperature (Metric) -20°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to 392°F
Temperature Range (Metric) -20°C to 200°C
Calibrated 2 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soil or Liquid
Autonomia della batteria 2 Years
Tipo di batteria CR2032 Lithium
Accuracy ±1°C 0/100°C, ±2°C 101/150°C
Suddivisione 0.1
Immersion Length 30 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 1.5 cm
Protezione IP IP65