Learn More
Brannan Termometro a doppia lettura precalibrato
Codice prodotto. 17856905
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to 70°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17856905
Marca: Brannan TC007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro da lettura gemello. Completo di certificato pre-calibrato impostato su due punti fissi.
  • Termometro ad alta precisione fornito con certificato di calibrazione tracciabile
  • Punti di calibrazione 0°C e 35°C
  • Funzione di registrazione max min
  • Impostazione dell'allarme ad alta e bassa temperatura
  • Intervallo di temperatura da -20 a +50 °C & F per interni
  • Intervallo di temperatura da -50 a 70 °C & F per esterni
  • 2 m cavo al sensore esterno
  • Ideale per leggere la temperatura in frigorifero o congelatore o temperatura interna ed esterna
  • Dispositivo magnetico sul retro del termometro
Specifica
Punti di calibrazione 0°C and 35°C
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni display 21 x 47 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Temperature reading
Altezza (sistema imperiale) 2.48 in.
Altezza (sistema metrico) 9.3 cm
Include Probe, battery and instructions
Lunghezza (sistema metrico) 9.3 cm
Materiale Plastic
Tempo di misurazione 10 seconds
Modello 22/420/3
Tipo di sonda External sensor
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0.18 lb.
Peso (sistema metrico) 84.5 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.59 in.
Memorizzazione dei dati Datalogging
Max. Temperature (English) 122°F (Internal), 158°F (External)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C (Internal), 70°C (External)
Min. Temperature (English) -4°F (Internal), -58°F (External)
Min. Temperature (Metric) -20°C (Internal), -50°C (External)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -20°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -20°C to 70°C
Calibrated 2 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fridge or Freezer
Autonomia della batteria 1 Year
Tipo di batteria AAA
Accuracy ±1°C
Suddivisione 0.1
Immersion Length 120 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 1.5 cm
Protezione IP IP65