Learn More
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil
Codice prodotto. 10659875 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.003 in.
0.005 in.
0.007 in.
0.010 in.
0.020 in.
0.030 in.
0.040 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10659875
Marca: Thermo Scientific™ 37020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil is easily cut to the desired length.
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil is easily cut to the desired length.
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • May be used with standard fingertight fittings
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con HPLC
Tipo HPLC Tubing
Descrizione 0.020 in. ID; 5 ft. length; Orange
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Diametro (sistema imperiale) interno 0.020 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.51 mm
Overall Length (English) 5 ft.
Overall Length (Metric) 1.524 m
Materiale PEEK