Learn More
Brady™ Pre-cut Vinyl Labels for BradyJet J4000 and J5000
Codice prodotto. 17499182
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
55.1 mm
74.9 mm
104.9 mm
177.8 mm
210 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
92.1 mm
117.5 mm
162 mm
222.3 mm
266.7 mm
Larghezza (sistema metrico):
85.1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17499182
Marca: Brady™ 148657
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
B-2569 is ideal for indoor facility labels, including 5S, safety, warning, pipe markers, equipment and visual workplace labels on stainless steel and smooth surfaces.
  • Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
  • Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
  • Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
  • Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet J4000 or J5000 Color Label Printer
  • An ink cartridge is required to print this material
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl (Inkjet-receptive)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Hazard Communication Identification, Warehouse Marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J4000 and J5000 Color Label Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 340 Labels/Roll
Quantità 340 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +60°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0053 in.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 92.1 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.17 in.
Larghezza (sistema metrico) 85.1 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 85.1 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Altezza (sistema metrico) 55.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 55.1 mm
Alternate Part Number J50-260-2595