Learn More
Fisherbrand™ Provette a biglie pre-riempite
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15595799 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Hard Tissue Grinding Mix Tubes
Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL
Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml
Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes
Capacità (sistema metrico):
2 mL
2 ml
7 mL
Dimensione particelle:
0.5 mm
1.4 mm
1.4 mm
2.4 mm
2.4 mm
2.8 mm
2.8 mm
Materiale:
Biglia: Metallo
Ceramic
Glass
Metal
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Codice prodotto. 15595799
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
50 7mL tubes pre-filled with 2.8mm ceramic beads
Per l'uso con omogeneizzatori a 4 e 24 biglie. Si può inoltre utilizzare con la maggior parte degli altri omogeneizzatori a biglie in commercio.
  • Used for processing  brain, liver, muscle, skin, leaves
  • 7mL polypropylene tubes closed with screw cap
  • Can be autoclaved at 121°C
  • Max centrifuge speed of 5,000 x g
  • Processing range: 1mL to 5mL
  • Non-Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hard Tissue Grinding Mix Tubes
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Dimensione particelle 2.8 mm
Intervallo volume (sistema metrico) 1 to 5 mL
Diametro (sistema metrico) 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 57 mm (without cap); 60 mm (with cap)
Materiale Ceramic
Da utilizzare con (applicazione) Used for processing brain, liver, muscle, skin, leaves
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Mill 4 and 24 Homogenizers