Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Pre-sterilized Media Plate Transport and Incubation Bag System
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200020008 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20.3 cm
25.4 cm
30.5 cm
43.2 cm
Larghezza (sistema metrico):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
40.6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17960457
Marca: Keystone Cleanroom Products™ SBBMGTVKSS060810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate the risk and expense of investigating the root causes of false positives with the Sterile Media Plate Transport and Incubation Bag System.
  • Ready-to-use validated sterile Tyvek/Mylar packaging utilizes hang hooks on each corner to facilitate use in isolators
  • Tyvek packaging is compatible with VHP decontamination cycles
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Self-sealing Tyvek peel pouches hold the media plates that are collected inside the isolator
  • Tyvek pouches are transferred to the QC Lab
  • Media plates do not need to be removed from the pouches for incubation
  • Certificates of sterility and conformance with every shipment
  • Custom packaging and configurations are available
  • System provides complete protection from the time the plates are being removed from inside the isolator all the way through incubation
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC, Certificate of Sterility
Tipo di chiusura Self-seal
Colore Clear, White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Movement and Protection of Environmental Monitoring Media Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isolator, RAB, Incubator
Materiale Reinforced Multicoated Plastic
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 203 μm
Senza lattice Yes
N. per custodia 500 Bags/Cs.
N. per confezione 10 Bags/Pk.
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiation
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Product Type Cover