Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Compact Clamp Meters
Codice prodotto. 15800056
Click to view available options
Product Type:
AC Current only
AC/DC Current, True RMS
Hertz:
10 to 10,000 Hz
10 to 100,000 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15800056
Marca: Digi-Sense™ 2025055
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
Digi-Sense™ Clamp Meters feature a compact design for testing in tough-to-reach places
  • Reliable measurements
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Increased durability with double-molded plastic housing
  • Instant visibility with LCD alert when measuring noncontact AC voltage
  • Access difficult testing areas with the small jaw opening
  • Improved measurement ease with data Hold function on the large backlit display
Warranty
2 Years
Specifica
Product Type AC Current only
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment
Lunghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.7 cm
Tensione 600 V
Accuracy DC volts: ± 1.5% + 2 digits; AC volts: ± 2.0% + 5 digits; AC current: ± 2.8% + 5 digits; Frequency: ± 1.5% + 2 digits; Resistivity: ± 3.5% + 5 digits
Amperaggio 0 to 400 A
Certificazione/Conformità CAT III 1000 V
Colore Blue/Gray
Dimensioni (L x P x A) 19.7 x 7 x 4 cm
Da utilizzare con (applicazione) Building maintenance and facility services.
Altezza (sistema imperiale) 1.5625 in.
Altezza (sistema metrico) 4 cm
Hertz 10 to 10,000 Hz
Include Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
N. per confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +1400°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +760°C
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm