Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Pocket Thermometer
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
16.51 x 7.62 x 15.2 cm
22.86 x 5.08 x 20.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Battery
- Reliable measurements
- Precalibrated to NIST-traceable standards
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 16.51 x 7.62 x 15.2 cm |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory, educational, R&D |
| Altezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Include | Protective probe guard, battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.51 cm |
| Tempo di misurazione | 20 sec. |
| Tipo di sonda | Penetration |
| Risoluzione | 0.1° |
| Vedi altri risultati |