Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Pocket Thermometer
Codice prodotto. p-7114293
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
16.51 x 7.62 x 15.2 cm
22.86 x 5.08 x 20.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15820046
Marca: Digi-Sense™ 2025033
Includes
Battery
Digi-Sense Precalibrated Pocket Thermometers give quick temperature readings with excellent accuracy
  • Reliable measurements
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
Warranty
2 Years
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 22.86 x 5.08 x 20.6 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory, educational, R&D
Altezza (sistema imperiale) 8.125 in.
Altezza (sistema metrico) 20.6 cm
Include Protective probe guard, battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Tempo di misurazione 20 sec.
Tipo di sonda Penetration
Risoluzione 0.1°
Product Type Pen style digital pocket thermometer
Max. Temperature (English) 482°F
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (English) -40°F
Min. Temperature (Metric) -40°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +482°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +250°C
Calibrated NIST-traceable
Tipo di batteria 1.5V LR44
Accuracy ±1.5% of reading +2.0°
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm