Learn More
Labconco™ Precise Basic Glove Box
Codice prodotto. 16415199 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16415199
Marca: Labconco™ 5220020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides a leak-tight physical barrier between users and materials inside the glove box, can customize with optional accessories for specific applications when working with atmosphere-sensitive materials
  • One-piece molded, medium-density polyethylene shell
  • 0.25 in. thick laminated safety glass viewing window with powder-coated steel frame and neoprene gasket
  • Space-saving inner and outer transfer chamber doors that pivot upward
    • Counterbalanced and equipped with quick-latches
  • Black, chemical-resistant phenolic core work surface sealed to glove box floor
  • Interior ceiling-mounted electrical duplex
  • Switches for light and innermost interior electrical receptacle
  • No detectable leaks > 1 x 10-4 mL/sec when tested with mass spectrometer while glove box is pressurized with He at 5 in. of water gauge
  • Transfer chamber interior interlocking shelf of dry powder epoxy-coated steel
Specifications:
  • Overall dimensions (L x W x H): 80 x 134 x 102 cm (31.625 x 52.75 x 40 in.)
  • Main chamber interior (D x W x H): 69.9 x 85.1 x 63.5 cm (27.5 x 33.5 x 25 in.)
  • Transfer chamber (nominal I.D. x L): 28 x 30 cm (11 x 12 in.)
  • Shipping weight: 166 kg (255 lb.)
  • CE conformity marking
  • Meets Class 1 atmosphere containment conditions for oxygen leak rates per ISO 10648-2 test method
  • Conforms to UL 3101-1/61010-1 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1
Specifica
Product Type Glove Box
Tipo di illuminazione Fluorescent
Materiale Polyethylene
Amperaggio 4 A
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema imperiale) 31.6 in.
Depth (English) Interior 27.5 in.
Profondità (sistema metrico) 80 cm
Depth (Metric) Interior 70 cm
Dimensioni (L x P x A) 80 x 134 x 102 cm
Da utilizzare con (applicazione) Atmosphere sensitive materials
Altezza (sistema imperiale) 40 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 25 in.
Altezza (sistema metrico) 102 cm
Altezza (sistema metrico) interno 63.5 cm
Hertz 50 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) 57.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 147 cm
Lunghezza manicotto (sistema metrico) 76.2 cm
No. of Compartments 2
Tipo di spina Pigtail
Porte Two glove ports
Quantità 1 Ea.
Size Medium
Tensione 230 V
Warranty 1 year
Peso (sistema imperiale) 255 lb.
Peso (sistema metrico) 116 kg
Larghezza (sistema imperiale) 33.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 147 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 76.2 cm