Learn More
Alla France™ Precision Alcoholmeter
Codice prodotto. 15824034
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
290 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15824034
Marca: Alla France™ 0530FC050/20QP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alla France™ Precision Alcoholmeter is used to determine the amount of alcohol in a liquid.
  • Calibration temperature 20°C
  • High precision
  • For use in the distillery and wine industry
Specifica
Tipo Range Finder Alcoholometer
Accuracy ±0.5
Incrementi 0.5
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Descrizione 0 to 50 % Vol.