Learn More
Kern Sohn Bilancia di precisione EG
Codice prodotto. p-7226262
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità:
420 g
620 g
2200 g
4200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17341573
Marca: Kern Sohn EG 22002NM
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Calibrazione interna tramite manopola girevole laterale, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Stabile reazione a cambi di temperatura
  • Breve intervallo di stabilizzazione
  • Elevata robustezza meccanica
  • Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
  • Protocollo GLP/ISO
  • Sommare pezzi in numero complessivo
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 2200 g
Leggibilità 0.01 g
Linearità 0.01 g
Tipo Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 180 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 160 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.