Learn More
Kern Sohn Bilancia di precisione EW
Codice prodotto. 17371603
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità:
420 g
620 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
12 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17371603
Marca: Kern Sohn EW 120001NM
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Stabile reazione a cambi di temperatura
  • Breve intervallo di stabilizzazione
  • Elevata robustezza meccanica
  • Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
  • Protocollo GLP/ISO
  • Sommare pezzi in numero complessivo
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 12 kg
Leggibilità 0.1 g
Tipo Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 180 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 160 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.