Learn More
Kern Sohn Bilancia di precisione PNJ
Click to view available options
Capacità:
620 g
3200 g
12 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione. Ideale per applicazioni mobili, soggette all‘obbligo di omologazione ad esempio per il commercio ambulante di gioielli ed oro
- Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Grande piatto di pesata in acciaio inox resistente agli urti
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Specifica
| Capacità | 12 kg |
| Leggibilità | 0.1 g |
| Linearità | 0.2 g |
| Tipo | Precision Balance |
| Requisiti elettrici | Universal Mains Adapter |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.