Learn More
OHAUS™ Precision Balance - PR Series
Codice prodotto. 16600334 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16600334
Marca: OHAUS™ 30524612
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
  • The PR is equipped with 3 essential weighing modes, RS-232 connectivity for data transfer and storage, and internal calibration (in select models), making it ideal for routine weighing applications.
  • Equipped with an easy-to-read, bright backlit display and a simple user interface, the PR is incredibly easy to operate, with almost no training required.
  • The PR's small footprint saves desktop space while providing a large weighing surface. The PR is durably constructed, and features a stainless steel pan to withstand day-to-day use in the workplace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 (one port included)
Descrizione User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, user-selectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
Capacità 4200.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.1000 g
Da utilizzare con (applicazione) Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Linearità 0.2000 g
Modello PR4201M
Ripetibilità 0.1000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 s
Modalità di pesatura Gram, Kilogram, & Carat
Dimensioni (L x P x A) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 317.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 201.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.70 in.
Altezza (sistema metrico) 93.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.50 in.
Profondità (sistema metrico) 317.00 mm
Peso (sistema imperiale) 7.700 lb.
Peso (sistema metrico) 3.500 kg
Requisiti elettrici AC Adapter (included)