Learn More
Epredia™ Precision Cut Paraffin
Codice prodotto. p-4532378 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Paraffin
Quantità:
8 x 1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10698694
Marca: Epredia™ 501006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Precision Cut Paraffin. Also available in prepackaged kit for Epredia™ Excelsior™ AS and Revos™ Tissue Processors.
  • Quality blend of paraffin, polymers and plastics (to varying degrees, based upon type)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 54° to 57°C
Product Type Paraffin
Quantità 8 x 1 kg
Da utilizzare con (applicazione) General purpose