Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Codice prodotto. 10052894
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.800 to 0.900 g/cm3
0.900 to 1.000 g/cm3
1.000 to 1.100 g/cm3
1.000 to 1.500 g/cm3
1.100 to 1.200 g/cm3
1.200 to 1.300 g/cm3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10052894
Marca: Schneider Ludwig™ 3031005
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Precision Density Hydrometer
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Intervallo di gravità specifica 1.000 to 1.100 g/cm3
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.