Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO
Codice prodotto. 15962827 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
28 L
Modello:
Precision GP 10
Precision GP 28
Include:
24 Liters of Thermal beads
8 liters of Thermal beads
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 15962827
Marca: Thermo Scientific™ TSGP10PMO5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific Precision™ General Purpose Baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100°C
  • Free up valuable bench space with smaller footprint, compared to previous models
  • Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
  • Protect your work with audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
  • Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
  • Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
  • Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
  • Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Specifications
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di unità di controllo Digitale
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità UL, CE
Gamma di temperatura °
Display LCD monocromatico
Include 8 liters of Thermal beads
Materiale Acciaio con rivestimento in polvere epossidica
Modello Precision GP 10
Preimpostazioni temperatura 4
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±°
Dimensioni (L x P x A) 15.5 x 15.1 x 9.2 in.
Dimensions (LxWxH) Interior 11.9 x 13 x 5.9 in. (301 x 330 x 150 mm)
Tensione 100-115 V/200-230 V
Frequenza 50/60 Hz