Learn More
Gestigkeit Harry™ Precision Hotplate, 20°C to 300°C, Aluminum Alloy
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum Alloy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Shape: Rectangle; Size: 24 x 6.3 in.
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Size | 24 x 6.3 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C |
| Peso (sistema imperiale) | 19.6 lb. |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Peso (sistema metrico) | 8.9 kg |
| Wattage | 2000 W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 3300 w |
| Forma | Rectangle |
| Tensione | 230 V |
| Vedi altri risultati |