Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Codice prodotto. 11776933
Encompass
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
1000 to 1050g/L
600 - 650 kg/m3
650 - 700 kg/m3
700 - 750 kg/m3
750 - 800 kg/m3
800 - 850 kg/m3
850 - 900 kg/m3
900 to 950g/L
950 - 1000 kg/m3
Numero ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11776933
Marca: Fisherbrand™ 2300H
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Tipo Hydrometer with Incorporated Thermometer
Numero ASTM 300H
Accuracy ±0.5 kg/m3
Incrementi Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
Certificazione/Conformità ASTM E100-10
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Include Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
Densità (sistema metrico) 600 - 650 kg/m3
Precisione termica ±1° C
Materiale Glass
Temperature Range (Metric) −20 to +65°C
Da utilizzare con (applicazione) Determination of fluid density
Temperature of Standardization 15°C
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.