Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.590 to 0.660
1.200 to 1.420
1.400 to 1.620
1.600 to 1.670
1.660 to 1.730
Incrementi:
0.0005 sp.gr.
0.002 sp.gr.
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
325 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Specifica
| Tipo | Hydrometer without Thermometer |
| Accuracy | ±0.0005 sp/gr |
| Incrementi | 0.0005 sp.gr. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 325 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Control thermometer |
| Include | Plastic sleeve |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring specific gravity |
| Intervallo di gravità specifica | 1.660 to 1.730 |
| Temperature of Standardization | 60°F |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.