Learn More
Ark Plas Products™ Connettori riduttori diritti scanalati Premium
Codice prodotto. p-8000498
Click to view available options
Dimensione della porta:
1/8 x flangia da 1/16 in.
3/32 x flangia da 1/16 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11831140
Marca: Ark Plas Products™ MAD51DF0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Premium Grade Barbed 'Y' Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:
The Standard Barb
  • Designed to accommodate most types of flexible tubing
  • Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
  • Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
The Hard-Line Barb
  • Designed for use with semi-rigid tubing
  • Best suited for low-pressure flexible tubing applications
  • Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme a RoHS, USP Classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno Da 1.6 a 3.2 mm
Materiale Kynar PVDF
Da utilizzare con Corrugated flexible tube
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta 1/8 x flangia da 1/16 in.
Forma Diritto
Colore Natural
Max. Operating Temperature (Metric) 130°C
Product Type Connettore portagomma diritto con riduzione