Learn More
Ark Plas Products™ Connettori a Y scanalati Premium
Click to view available options
Dimensione della porta:
1/16 x 1/16 x flangia da 1/16 in.
1/8 x 1/8 x flangia da 1/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:
The Standard Barb
The Standard Barb
- Designed to accommodate most types of flexible tubing
- Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
- Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
- Designed for use with semi-rigid tubing
- Best suited for low-pressure flexible tubing applications
- Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conforme a RoHS, USP Classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.6 mm |
| Materiale | Kynar PVDF |
| Da utilizzare con | Corrugated flexible tube |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensione della porta | 1/16 x 1/16 x flangia da 1/16 in. |
| Forma | A Y |
| Colore | Natural |
| Vedi altri risultati |