Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Codice prodotto. 11324145 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Materiale di rivestimento interno:
Foam
Sughero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11324145
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
  • Molded, rigid boxes securely hold standard microscope slides in grooved slots.
  • Durable ABS case available lined lined with foam or unlined.
  • Slots and lining are numbered to correspond to slide inventory sheet.
  • Features a securely closing hinged lid with a rust-resistant, nickel-plated clasp.
  • Stackable cases include feet for maximum stability.
Specifica
Tipo Slide Storage Box
Capacità vetrino 100
Tipo di chiusura A cerniera
Colore Verde
Compartimenti 100
Sostegni dispositivo 100 Microscope Slides
Dimensioni (L x P x A) 208 x 175 x 34 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici)
Altezza (sistema imperiale) 1,33in.
Altezza (sistema metrico) 34 mm
Include Foglio per l'inventario dei vetrini
Lunghezza (sistema imperiale) 8,18in.
Lunghezza (sistema metrico) 208 mm
Materiale Plastica ABS con rivestimento in sughero
Forma Rectangular
Sovrapponibile Sovrapponibile
Larghezza (sistema imperiale) 6,88in.
Larghezza (sistema metrico) 175 mm
Materiale di rivestimento interno Sughero