Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
Marca:  Fisherbrand™
18.38 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22860kg
Codice prodotto. 11344145
  • 20.65€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
  • Molded, rigid boxes securely hold standard microscope slides in grooved slots.
  • Durable ABS case available lined lined with foam or unlined.
  • Slots and lining are numbered to correspond to slide inventory sheet.
  • Features a securely closing hinged lid with a rust-resistant, nickel-plated clasp.
  • Stackable cases include feet for maximum stability.
Specifica
Specifica
Slide Storage Box
Cerniera con fermo
100
208 x 175 x 34 mm
1.33 in.
Foglio inventario vetrini
208 mm
Rettangolare
6.88 in.
Cork
100
Giallo
100 (25 x 75 mm and 1 x 3 in. Microscope Slides)
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici)
34 mm
8.18 in.
Plastica ABS con rivestimento in sughero
Sì
175 mm