Learn More
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Codice prodotto. 15830086 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15830086
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes hold up to 100 slides while the unique side storage can accommodate a pen, desiccant or other small items
  • Slide rail design ensure a secure fit allowing easy placement and removal of slides
  • Centrally positioned location numbering grid enables simple slide organization with easy viewing of location numbers
  • Sliding lock provides secure storage with easily identified lock and unlock symbols
  • 2mm zip tie can be used for more secure storage
  • Inventory card is removable and replaceable for trouble-free writing on flat surfaces
  • Box features a modern design with a wave surface texture
  • EVA foam lined on the bottom  to hold slides securely in place and protect against damage
Specifica
Tipo Slide Storage Box
Capacità vetrino 100
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Green
Compartimenti 100
Content And Storage Horizontal
Descrizione Premium Plus Slide Box
Sostegni dispositivo 100 (26 x 76 mm Slides)
Dimensioni (L x P x A) 8.2 x 7.7 x 1.3 in.
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope Slides
Altezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Altezza (sistema metrico) 3.2 cm
Include Inventory Card
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 20.32 cm
Materiale ABS, Polypropylene
Quantità 5 Pk.
Forma Rectangular
Larghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 7.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 18.67 cm
Materiale di rivestimento interno EVA Foam