missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Prepared Bottled Media: Tryptic Soy Broth, Wide Mouth Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Ready for immediate use
- Sterility Assurance Level of 10-6 reduces risk of false positives
- Terminally autoclaved
- Conforms to Harmonized USP, EP, and JP requirements for sterility tests and to CLSI requirements for recovery
Specifica
Specifica
| Tipo di tappo | Lug cap |
| Colore | Amber |
| Forma | Liquid |
| Manufacturing Origin | United States |
| Tipo di media | Tryptic Soy Broth |
| Volume di riempimento | 100 mL |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 100 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 48 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto