Learn More
Bel Art™ Mini rack galleggianti PrepSafe™ per provette per microcentrifuga
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Fucsia
Giallo fosforescente
Turchese
naturale
Include:
Attacco per agitatore a vortice
Nessun fissaggio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Le linguette di immobilizzazione proteggono le provette dall'apertura quando sono sotto pressione, vengono sommerse o urtate
- Può contenere fino a dodici provette per microcentrifuga da 1.5 ml o 2.0 ml in posizioni numerate
- L'impugnatura rialzata consente il sollevamento senza agitazione dei campioni
- I piedini stabili tengono il rack in posizione verticale su tavolo da lavoro
- Per l'impiego in bagni, con ghiaccio o sul tavolo da lavoro
- Il diametro esterno di 95 mm è adatto per la maggior parte dei becher da 1000 ml
- Disponibili con e senza attacco per miscelazione, in numerosi colori
- La realizzazione in polipropilene è autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
- L'attacco per miscelazione rimovibile è in vendita separatamente (n. prod. F187420140)
Specifica
Specifica
| Include | Attacco per agitatore a vortice |
| Product Type | Rack per provette per microcentrifuga |
| Matrice | 1 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Giallo fosforescente |
| Capacità | Provette da 1.5 a 2 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Round |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |