Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Lysis Buffer
Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Descrizione
This PrepSEQ Lysis Buffer is used in the large-scale protocol of the PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4466351). It is not necessary for the standard protocol (sufficient lysis buffer is included in the kit's lysis tubes). As with other products in the Pharma Analytics Sample Preparation product line, PrepSEQ Lysis Buffer:
- Is completely supported by our global manufacturing and distribution centers
- Has a Certificate of Analysis available
- Has a shelf-life of 12 months
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 1 x 50 mL bottle, store at room temperature. |
| Formato | Bottle |
| Linea di prodotti | PrepSEQ |
| Quantità | 50 mL |
| Tipo di reagente | Cell Lysis Buffer |
| Shipping Condition | Room Temperature |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PrepSEQ Lysis Buffer
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Thiocyanic acid