Learn More
Cytiva Proteasi PreScission™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
500 units
Descrizione
- Descrizione: Una proteina di fusione sviluppata geneticamente, composta da proteasi 3C del rinovirus umano e GST; scinde in modo specifico i residui Gln e Gly della sequenza di riconoscimento LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
- Applicazione: Facilita la rimozione di proteasi, consentendo l'immobilizzazione simultanea della proteasi e la scissione delle proteine di fusione GST prodotte dai vettori pGEX-6P pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 e pGEX-6P-3
- Componenti tampone di conservazione: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT e 20% glicerolo.
- Definizione unità: Un'unità scinde il >90% su 100 μg di una proteina a fusione GST di prova in 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, con pH 7.0 a 5°C per 16 ore.
Specifica
Specifica
| Tampone | Buffer di eluizione: 50 mm di Tris HCl, 10 mm di glutatione ridotto pH 8; tampone di scissione: 50 mm di Tris HCl pH 8, 150 mm di NaCl, 10 mm di EDTA, 1 mm di DTT e 20% di glicerolo |
| Product Type | Proteasi di proteine di fusione |
| Quantità | 500 U |
| Content And Storage | -20°C/-80°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facilita la rimozione di proteasi consentendo l’immobilizzazione simultanea della proteasi e la scissione del >90% di 100 μg di una proteina di fusione GST di prova prodotta da vettori pGEX-6P, pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 e pGEX-6P-3 |