Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic PTFE Ceramic Dispenser
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 to 10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Accuracy | <0.7% |
| Product Type | Bottletop Dispenser |
| Materiale | PTFE, Ceramic |
| Volume (sistema metrico) | 2 to 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
| Incrementi | 0.25 mL |