Learn More
Primidone, LoGiCal
Codice prodotto. 30461659
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 30461659
Marca: LoGiCal LGCFOR1030.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Primidone
CAS 125-33-7
Nomi componenti o analita Primidone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H14 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Primidone, 5-Ethyl-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-ethyldihydro-5-phenyl- (6CI,8CI,9CI), 2-Deoxyphenobarbital, 2-Desoxyphenobarbital, 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione, 5-Ethyldihydro-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethylhexahydro-5-phenylpyrimidine-4,6-dione, 5-Phenyl-5-ethyl-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Hexamidine, Hexamidine (antiepileptic), Hexamydin, Lepimidin, Liskantin, Milepsin, Misodine, Misolyne, Mizodin, Mizolin, Mylepsin, Mysedon, Mysoline, NSC 41701, Neurosyn, Primaclone, Primacone, Primakton, Primidon, Pyrimidone Medi-pets, Resimatil, Roe 101, Sertan
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCC1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
IUPAC Name 5-ethyl-5-phenyl-1,3-diazinane-4,6-dione
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Quantità 10 mg
Peso formulazione 218.1055 g/mol