Learn More
Primidone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458246
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16458246
Marca: Medchem Express HYB0339
MedChemExpress Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Primidone
Forma fisica Solid
CAS 125-33-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H14N2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (229.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.67 mg/mL (3.07 mM)
SMILES O=C(C1(CC)C2=CC=CC=C2)NCNC1=O
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 99.82%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.