Learn More
Primidone, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Primidone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Primidone |
| CAS | 125-33-7 |
| Nomi componenti o analita | Primidone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H14 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Primidone, 5-Ethyl-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-ethyldihydro-5-phenyl- (6CI,8CI,9CI), 2-Deoxyphenobarbital, 2-Desoxyphenobarbital, 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione, 5-Ethyldihydro-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethylhexahydro-5-phenylpyrimidine-4,6-dione, 5-Phenyl-5-ethyl-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Hexamidine, Hexamidine (antiepileptic), Hexamydin, Lepimidin, Liskantin, Milepsin, Misodine, Misolyne, Mizodin, Mizolin, Mylepsin, Mysedon, Mysoline, NSC 41701, Neurosyn, Primaclone, Primacone, Primakton, Primidon, Pyrimidone Medi-pets, Resimatil, Roe 101, Sertan |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16) |
| SMILES | CCC1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 5-ethyl-5-phenyl-1,3-diazinane-4,6-dione |
| Vedi altri risultati |