missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Primidone, TRC

Codice prodotto. 30409700
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30409700

Marca: Toronto Research Chemicals TRCP73400010G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Primidone
CAS 125-33-7
Formula molecolare C12 H14 N2 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Primidone, 5-Ethyl-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione','5-ethyldihydro-5-phenyl- (6CI,8CI,9CI), 2-Deoxyphenobarbital, 2-Desoxyphenobarbital, 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione, 5-Ethyldihydro-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethylhexahydro-5-phenylpyrimidine-4,6-dione, 5-Phenyl-5-ethyl-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Hexamidine, Hexamidine (antiepileptic), Hexamydin, Lepimidin, Liskantin, Milepsin, Misodine, Misolyne, Mizodin, Mizolin, Mylepsin, Mysedon, Mysoline, NSC 41701, Neurosyn, Primaclone, Primacone, Primakton, Primidon, Pyrimidone Medi-pets, Resimatil, Roe 101, Sertan
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
SMILES CCC1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
IUPAC Name 5-ethyl-5-phenyl-1,3-diazinane-4,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Peso formulazione 218.1055
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato