missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Primovert Microscope Stand with Binocular Tube

Codice prodotto. 11824584
Click to view available options
Tipo:
Binocular Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11824584

Marca: Carl Zeiss™ 4155101100000

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use this stand with Zeiss™ microscopes.

  • Primovert microscope stand with binocular tube
  • 4-position objective nosepiece H
  • Specimen stage 200x239 mm with stage insert
  • Metal binocular tube 45°/20
  • Eyepieces 10x/20 Br. foc.
  • Transmitted-light illumination with 6V 30W halogen bulb
  • Pinhole diaphragm and allen keys for adjusting phase contrast
  • External power unit 100 to 240VAC/50 to 60Hz with country-specific adapters
  • Includes dust cover
  • 6V 30W halogen lamp (spare part)

Specifica

Tipo Binocular Tube
Quantità 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato